Få mere at vide
Corning™ Elplasia™ 12K kolbe
Artikelnummer. 17811965 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
80 cm 2
Artikelnummer. Kulturområde
17811965 80 cm 2
1 options
Artikelnummer. 17811965 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3970.00 DKK
    3706.10 DKK / Pakke med 5
    Spare 263.90 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
De Elplasia™ 12K Flask gør det muligt for forskere at generere en høj tæthed af dyrefrie sfæroider i en stilladsfri model.
  • Indeholder 152 mikrohulrum pr. cm 2 i et beholderfodspor svarende til en T-75-kolbe
  • Corning™ Ultra-Low Attachment (ULA) overflade arbejder med tyngdekraft og en afrundet mikrohulrumsgeometri for at danne cirka 12.000 kugler af lignende form og størrelse
  • ULA-overflade (en patentbeskyttet, dyrefri, kovalent bundet hydrogel), fremmer dannelsen og nem høst af sfæroider
  • Polystryenfilm er gasgennemtrængelig med lav autofluorescens
  • Rund brøndbundsgeometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Sfæroid dannelse
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Ventileret kasket
Kulturområde 80 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 25 til 50 ml
Mængde 5 ea.