Få mere at vide
ELN-441958, MedChemExpress
Beskrivelse
ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ELN-441958 |
| CAS | 913064-47-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H29ClN4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C2C(CN(C3=CC=CC(C(N4CCC5(CCN(C6=CC=NC=C6)CC5)CC4)=O)=C3)C2=O)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.02 |
| Formel vægt | 501.02 |
| Vis mere |