Få mere at vide
Abnova™ ELMOD2 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16179683
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16179683
Brand: Abnova™ H00255520P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH15168
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 255520
Molekylvægt (g/mol) 57.97
Navn ELMOD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MFISLWEFFYGHFFRFWMKWLLRQMTGKCELQRIFDTYVGAQRTHRIENSLTYSKNKVLQKATHVVQSEVDKYVDDIMKEKNINPEKDASFKICMKMCLLQITGYKQLYLDVESVRKRPYDSDNLQHEELLMKLWNLLMPTKKLNARISKQWAEIGFQGDDPKTDFRGMGILGLINLVYFSENYTSEAHQILSRSNHPKLGYSYAIVGTNLTEMAYSLLKSEALKFHLYNLVPGIPTMEHFHQFYCYLVYEFDKFWFEEEPESIMYFNLYREKFHEKIKGLLLDRNVALTLKV
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias 9830169G11Rik/MGC10084
Fælles navn ELMOD2
Gen symbol ELMOD2
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution