missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ELMO3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1455.00 DKK - 3580.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | ELMO3 |
|---|---|
| Applikationer | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18310653
|
Novus Biologicals
NBP3-05077-20UL |
20 μL |
1455.00 DKK
20µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18332003
|
Novus Biologicals
NBP3-05077-100UL |
100 μL |
3580.00 DKK
100µL |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
ELMO3 Polyclonal specifically detects ELMO3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Tekniske data
| ELMO3 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CED12, CED-12, ced-12 homolog 3, ELMO-3, engulfment and cell motility 3, engulfment and cell motility 3 (ced-12 homolog, C. elegans), engulfment and cell motility protein 3, FLJ13824 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 504-773 of human ELMO3 (NP_078988.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 79767 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel