Få mere at vide
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsrensere
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
126 l (arbejdsvolumen: 97 l)
162 l (Arbejdsvolumen: 133 l)
255 l (Arbejdsvolumen: 215 l)
30 l (Arbejdsvolumen: 22 l)
58 l (Arbejdsvolumen: 45 l)
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Spænding:
230/240 V
3 x 400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ultralydstrug lavet af rustfrit stål
- Skrånende bund for at dræne rensevæsken bedre
- Sandwich-oscillationssystemer med høj præstation
- Ultralydsfrekvensen kan skiftes mellem 25 kHz for grov- og forrensning og 45 kHz for finrensning
- Sweep-funktion til kontinuerlig forskydning af det maksimale lydtryk og til at skabe en mere homogen lydfordeling i rensebadet
- Omskiftelig pulsfunktion for at intensivere ultralydsrenseeffekten; desuden optimering af driftsklarhed (når kavitationstærsklen) og efter udskiftning af kurven (reduktion af rengøringstiden)
- Dynamisk funktion: sweep- og pulsfunktionerne kører skiftevis automatisk; ultralydsoutputtet øges med op til 20%
- Samtidig forstærker den ensartede fordeling af ultralyd i ultralydsbadet renseeffekten
- Opvarmning med temperaturregulering fra 30°til 80°C
- Temperaturstyret ultralydsfunktion: ultralyden starter automatisk, når den forudvalgte temperatur er nået
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 12 timers drift for at undgå utilsigtet kontinuerlig drift
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse ved badtemperatur på 90°C for at beskytte mod for høj temperatur
- Visning af indstillede værdier og aktuelle værdier på LED-displayet
- Hus lavet af rustfrit stål
- Hjul med parkeringsbremse til at flytte enheden, når den er tom
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Spænding | 3 x 400 V |
| Kapacitet (metrisk) | 255 l (Arbejdsvolumen: 215 l) |
| Dimensioner (D x B x H) | 900 x 1035 x 936 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 650 x 750 x 520 mm |
| Til brug med (applikation) | Ultralydsrensning |
| Model- | 2500H |
| Watt | 9500 w |
| Vægt (metrisk) | 107 kg |
| Vis mere |