Få mere at vide
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsrensere
Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsvandbade er designet til brug i et robust produktionsmiljø, værksteder og servicering. Designet til kontinuerlig drift ved de højeste belastningsniveauer, i enkeltskiftsdrift med tre års garanti.
Brand:  Fisherbrand™ 1076431
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15676074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35165.00 DKK
    33723.54 DKK / Hver
    Spare 1441.46 DKK
    4% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ultralydstrug lavet af rustfrit stål
  • Skrånende bund for at dræne rensevæsken bedre
  • Sandwich-oscillationssystemer med høj præstation
  • Ultralydsfrekvensen kan skiftes mellem 25 kHz for grov- og forrensning og 45 kHz for finrensning
  • Sweep-funktion til kontinuerlig forskydning af det maksimale lydtryk og til at skabe en mere homogen lydfordeling i rensebadet
  • Omskiftelig pulsfunktion for at intensivere ultralydsrenseeffekten; desuden optimering af driftsklarhed (når kavitationstærsklen) og efter udskiftning af kurven (reduktion af rengøringstiden)
  • Dynamisk funktion: sweep- og pulsfunktionerne kører skiftevis automatisk; ultralydsoutputtet øges med op til 20%
  • Samtidig forstærker den ensartede fordeling af ultralyd i ultralydsbadet renseeffekten
  • Opvarmning med temperaturregulering fra 30°til 80°C
  • Temperaturstyret ultralydsfunktion: ultralyden starter automatisk, når den forudvalgte temperatur er nået
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 12 timers drift for at undgå utilsigtet kontinuerlig drift
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse ved badtemperatur på 90°C for at beskytte mod for høj temperatur
  • Visning af indstillede værdier og aktuelle værdier på LED-displayet
  • Hus lavet af rustfrit stål
  • Hjul med parkeringsbremse til at flytte enheden, når den er tom
Tekniske data
Tekniske data
LED
3 x 400 V
580 x 670 x 936 mm
Ultralydsrensning
3800 w
Sweep, puls, dynamisk
Rustfrit stål
58 l (Arbejdsvolumen: 45 l)
330 x 500 x 350 mm
600H
56 kg
25/45 kHz
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsrensere > 600H; 3 x 400V; 58 l kapacitet