Få mere at vide
Fisherbrand™ Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsrensere
Artikelnummer. 15606084 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
126 l (arbejdsvolumen: 97 l)
162 l (Arbejdsvolumen: 133 l)
255 l (Arbejdsvolumen: 215 l)
30 l (Arbejdsvolumen: 22 l)
58 l (Arbejdsvolumen: 45 l)
Mål (D x B x H) Indvendig:
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Spænding:
230/240 V
3 x 400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15606084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elmasonic X-tra ST opvarmede ultralydsvandbade er designet til brug i et robust produktionsmiljø, værksteder og servicering. Designet til kontinuerlig drift ved de højeste belastningsniveauer, i enkeltskiftsdrift med tre års garanti.
  • Ultralydstrug lavet af rustfrit stål
  • Skrånende bund for at dræne rensevæsken bedre
  • Sandwich-oscillationssystemer med høj præstation
  • Ultralydsfrekvensen kan skiftes mellem 25 kHz for grov- og forrensning og 45 kHz for finrensning
  • Sweep-funktion til kontinuerlig forskydning af det maksimale lydtryk og til at skabe en mere homogen lydfordeling i rensebadet
  • Omskiftelig pulsfunktion for at intensivere ultralydsrenseeffekten; desuden optimering af driftsklarhed (når kavitationstærsklen) og efter udskiftning af kurven (reduktion af rengøringstiden)
  • Dynamisk funktion: sweep- og pulsfunktionerne kører skiftevis automatisk; ultralydsoutputtet øges med op til 20%
  • Samtidig forstærker den ensartede fordeling af ultralyd i ultralydsbadet renseeffekten
  • Opvarmning med temperaturregulering fra 30°til 80°C
  • Temperaturstyret ultralydsfunktion: ultralyden starter automatisk, når den forudvalgte temperatur er nået
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 12 timers drift for at undgå utilsigtet kontinuerlig drift
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse ved badtemperatur på 90°C for at beskytte mod for høj temperatur
  • Visning af indstillede værdier og aktuelle værdier på LED-displayet
  • Hus lavet af rustfrit stål
  • Hjul med parkeringsbremse til at flytte enheden, når den er tom
Tekniske data
Vise LED
Materiale Rustfrit stål
Spænding 3 x 400 V
Kapacitet (metrisk) 126 l (arbejdsvolumen: 97 l)
Dimensioner (D x B x H) 850 x 885 x 936 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 600 x 350 mm
Til brug med (applikation) Ultralydsrensning
Model- 1400H
Watt 6800 w
Vægt (metrisk) 87 kg
Driftstilstande Sweep, puls, dynamisk
Driftsfrekvens 25/45 kHz