Få mere at vide
Fisherbrand™ Elmasonic Vælg 900 med lydbeskyttelsesdæksel
Shop alle Fisherbrand produkter
:
Fisherbrand Vælg 900; Kapacitet: 89,0 L; Stiktype: EU-stik; Inkluderer; Lydbeskyttelsesdæksel
Beskrivelse
- 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5/+5,5 kHz)
- 5 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralyden
- Øko-tilstand: Skånsom rengøring med mere støjsvag drift ved at køre sweep-mode med en lidt lavere intensitet
- Sweep-mode: Jævn rengøring gennem jævn lydfeltfordeling i ultralydsbadet
- Pulserende tilstand: Fjernelse af selv hårdnakket kontaminering gennem pulserende lydfeltfordeling
- Dynamisk tilstand: Kombination af ultralydstilstande sweep og puls for at øge rengøringsydelsen
- Afgasningstilstand: Hurtig afgasning af rensevæsken og til specielle anvendelser i laboratoriet
- 4 hukommelsespladser til rengøringsprogrammer, tilgængelig via hurtig valg
- Autostart funktion til temperaturstyret start af rengøring
- Justerbar grænsetemperatur fra 40°C til°60°C (kan skiftes til°F)
- Digital styreenhed med aftørringsbart membrantastatur og letlæseligt display til visning af alle driftstilstande
- Optisk og akustisk feedback, f.eks. ved afslutningen af rengøringen, eller når grænsetemperaturen er nået
- Forvalg af rengøringstid: Rengøringstid indstilles mellem 1 min. og 6 timer.
- Elektronisk temperaturregulering justerbar i trin på 5°C fra 25°C til 80°C (kan skiftes til°F; temperaturtolerance -5°C/+ 8°C)
- Opsætningsmenu til individuel justering af enhedens funktioner
- Tørløbsbeskyttelse (undtagen Fisherbrand Select 500 og 900)
- Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 8 timer.
- Stænksikkert kabinet og rensetank i rustfrit stål
- Afspærringsventil på siden til tømning af rensetanken via udløbet på bagsiden af enheden (kun for Fisherbrand Select 60 til 300)
- Afspærringsventil og udløb på siden af enheden til tømning af rensetanken (kun for Fisherbrand Select 500 og 900)
- 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Frekvens | 37 kHz |
| Kapacitet (metrisk) | 89.0 L |
| Inkluderer | Lydbeskyttelsesdæksel |
| Temperaturområde (metrisk). | 40 °C til 60 °C |
| garanti | 2 år fra den første brug, men ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen |
| Stiktype | EU-stik |
| Driftstilstande | Eco-tilstand, sweep-tilstand, pulstilstand, dynamisk tilstand, afgasningstilstand |