Få mere at vide
Fisherbrand™ Elmasonic Select 300
Artikelnummer. 17663805 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Fisherbrand Select 300; Kapacitet: 27,5 l; Stiktype: EU-stik
Artikelnummer.
17663805 Fisherbrand Select 300; Kapacitet: 27,5 l; Stiktype: EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17663805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18995.00 DKK
    14284.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 4710.77 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftfuld og individuel – det er ultralydsvandbadene i Fisherbrand Select-serien. Udstyret med 37 kHz ultralydsfrekvens, 5 ultralydstilstande, mulighed for at gemme op til 4 rengøringsprogrammer, opvarmning og tankvolumener fra 3 til 90 l, er Fisherbrand Select-enheder alsidige.
  • 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5/+5,5 kHz)
  • 5 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralyden
    • Øko-tilstand: Skånsom rengøring med mere støjsvag drift ved at køre sweep-mode med en lidt lavere intensitet
    • Sweep-mode: Jævn rengøring gennem jævn lydfeltfordeling i ultralydsbadet
    • Pulserende tilstand: Fjernelse af selv hårdnakket kontaminering gennem pulserende lydfeltfordeling
    • Dynamisk tilstand: Kombination af ultralydstilstande sweep og puls for at øge rengøringsydelsen
    • Afgasningstilstand: Hurtig afgasning af rensevæsken og til specielle anvendelser i laboratoriet
  • 4 hukommelsespladser til rengøringsprogrammer, tilgængelig via hurtig valg
  • Autostart funktion til temperaturstyret start af rengøring
  • Justerbar grænsetemperatur fra 40°C til°60°C (kan skiftes til°F)
  • Digital styreenhed med aftørringsbart membrantastatur og letlæseligt display til visning af alle driftstilstande
  • Optisk og akustisk feedback, f.eks. ved afslutningen af rengøringen, eller når grænsetemperaturen er nået
  • Forvalg af rengøringstid: Rengøringstid indstilles mellem 1 min. og 6 timer.
  • Elektronisk temperaturregulering justerbar i trin på 5°C fra 25°C til 80°C (kan skiftes til°F; temperaturtolerance -5°C/+ 8°C)
  • Opsætningsmenu til individuel justering af enhedens funktioner
  • Tørløbsbeskyttelse (undtagen Fisherbrand Select 500 og 900)
  • Automatisk sikkerhedsafbrydelse efter 8 timer.
  • Stænksikkert kabinet og rensetank i rustfrit stål
  • Afspærringsventil på siden til tømning af rensetanken via udløbet på bagsiden af enheden (kun for Fisherbrand Select 60 til 300)
  • Afspærringsventil og udløb på siden af enheden til tømning af rensetanken (kun for Fisherbrand Select 500 og 900)
  • 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Frekvens 37 kHz
Kapacitet (metrisk) 27.5 L
Temperaturområde (metrisk). 40 °C til 60 °C
garanti 2 år fra den første brug, men ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Stiktype EU-stik
Driftstilstande Eco-tilstand, sweep-tilstand, pulstilstand, dynamisk tilstand, afgasningstilstand