Få mere at vide
Elma™ Elmasonic Støjbeskyttelsesdæksler
Artikelnummer. 17861347
Skift visning
Model-:
500
900
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17861347 900
17841297 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17861347 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 1100292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5300.00 DKK
    3929.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1370.40 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Elmasonic Støjbeskyttelsesdæksler sparer energi og omkostninger ved at reducere spildvarme og opsamle og recirkulere vanddampen.
  • Kompatible betræk i forskellige designs fås til hver ultralydsrengøringsenhed
  • Cover udfører en række funktioner
  • Reducerer støjniveauet under rengøringsprocessen med op til 54 %
  • Undersiden af låget fungerer som opsamlingsbakke til drypvand– blot placere Elma Kurv på det opadvendte låg, når rengøringsprocessen er afsluttet
  • Cover returnerer også fordampende vand til ultralydsbadet for at spare energi og reducere omkostningerne
  • Energi- og omkostningsbesparelser
  • Kan bruges som afløbsrør
Tekniske data
Produkttype Støjbeskyttelsesdæksel
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic Med, Elmasonic Vælge
Model- 900