Få mere at vide
Elma Elmasonic Let 60 H
Artikelnummer. 17804525
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. 17804525
Brand: Elma 1118894001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette vandbad indeholder 9 enheder i forskellige størrelser og er kendetegnet ved enkel, brugervenlig betjening. Med 100 % ultralydseffekt ved en frekvens på 37 kHz løser den rengøringsopgaver hurtigt og effektivt. Velegnet til at fjerne sejt, mineralsk snavs og polerpasta.
  • 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 / +5,5 kHz)
  • 2 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralydsbadet
  • Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande
  • Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift
  • Elektronisk temperaturkontrol justerbar i trin på 5
  • Sikkerhedssluk med vækkefunktion - efter 8 timers inaktivitet - ved kortvarig afbrydelse af strømforsyningen
  • Automatisk nedlukning af ultralydsdrift
  • Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål
  • Sidestophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden
  • 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Vise Ingen
Materiale Rustfrit stål
Stopur 1 til 30 min. og kontinuerlig
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Kapacitet (engelsk) 199,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 5.9 L
Mål (D x B x H) Indvendig 130 x 280 x 145 mm
Inkluderer Låg
Model- Nem 60 H (med varme)
Stiktype EU-stik