Få mere at vide
Elma Elmasonic Let 40 H
Stiktype:
EU-stik
Beskrivelse
- 37 kHz ultralydsfrekvens (kontrolområde -2,5 / +5,5 kHz)
- 2 ultralydstilstande til behovsbaseret lydfeltfordeling i ultralydsbadet
- Elektronisk vælger tænder for aftørbart membrantastatur og LED-display for alle driftstilstande
- Forvalg af rengøringstid: rengøringstid justerbar mellem 1 minut og 30 minutter eller kontinuerlig drift
- Elektronisk temperaturkontrol justerbar i trin på 5
- Sikkerhedssluk med vækkefunktion - efter 8 timers inaktivitet - ved kortvarig afbrydelse af strømforsyningen
- Automatisk nedlukning af ultralydsdrift
- Stænksikkert hus og rengøringsbakke i rustfrit stål
- Sidestophane til tømning af rensetanken via afløbet på bagsiden af enheden
- 2 års garanti fra første ibrugtagning, dog ikke længere end 3 år fra produktionsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Ingen |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stopur | 1 til 30 min. og kontinuerlig |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (engelsk) | 131,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.9 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 115 x 215 x 145 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Model- | Nem 40 H (med varme) |
| Vis mere |