Få mere at vide
Elma™ Elmasonic Covers
Artikelnummer. 17881297
Skift visning
Model-:
100/120
150/300
180
30/40
500
60
900
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17881297 30/40
17871297 60
17855717 100/120
17730369 150/300
17811357 180
17821297 500
17841357 900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17881297 Leverandør Elma™ Leverandørnr. 1111930
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Låg af rustfrit stål for at reducere støjen fra ultralydsrengøringen.
  • Kompatible betræk i forskellige designs fås til hver ultralydsrengøringsenhed
  • Cover udfører en række funktioner
  • Reducerer støjniveauet under rengøringsprocessen med op til 54 %
  • Undersiden af låget fungerer som opsamlingsbakke til drypvand– blot placere Elma Kurv på det opadvendte låg, når rengøringsprocessen er afsluttet
  • Cover returnerer også fordampende vand til ultralydsbadet for at spare energi og reducere omkostningerne
  • Energi- og omkostningsbesparelser
  • Kan bruges som afløbsrør
Tekniske data
Type Låg
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Materiale Rustfrit stål
Model- 30/40