Få mere at vide
Elma™ Elma Tørre
Model-:
TD 120
TD 30
TD 300
Beskrivelse
Elma Tørre enheder fås i tre størrelser (30, 120 og 300). De er designet til brug i produktionsfaciliteter, værksteder og serviceområder.
- Efter rengøring i ultralydsbadet skal emnerne i Elma™ kurv skylles først i Elma™ Synk og tørres derefter nemt og bekvemt i Elma Tørre
- Kold/varmluft blæser (70 °C) sikrer, at selv sarte dele kan tørres skånsomt
- I koldluftstilstand kan delene også hurtigt køles ned
- Dækslet inkluderer ventilationsspalter, der maksimerer luftturbulensen og udleder den fugtige luft til det fri, samtidig med at energiforbruget reduceres
- Støvfilter på undersiden af basen er udskifteligt og forhindrer genkontaminering af de rensede dele på grund af støv i rumluften
- På grund af sikkerhedsafbrydelsen, når grænsetemperaturen nås, Elma Tørre enheder er både sikre og skånsomme ved deres indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Elma Tørre |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |
| Model- | TD 30 |