Få mere at vide
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Artikelnummer. 16446916
Encompass_Preferred
Skift visning
:
100 mg
Artikelnummer.
16446916 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16446916 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15753A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 282.77 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Produkttype Natural Products
Renhed 99.34%
Opløselighed DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym NSC 71795 hydrochloride
Mål Topoisomerase