Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-coated Rare Earth Core Omrørerbarer, elliptiske
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Brug sjældne jordarters magneter for betydeligt øget magnetisk styrke sammenlignet med dem, der bruger AlNiCo-magneter
- Samarium-koboltkerne er modstandsdygtig over for afmagnetisering
- Identificeret ved en kemisk inert, kulsort plet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Elliptisk |