Få mere at vide
Bel-Art™ Ellipso-Spoon og spatelprøveudtagere
Artikelnummer. p-6927099 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Længde (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Størrelse:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Artikelnummer. 12917320
Brand: Bel-Art™ H368090050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særlig buet form forhindrer manglende prøveophobning i hjørner.
  • Krystaller, pulvere, granulerede og faste stoffer og tykke væsker hentet
  • Inkluderer skeende og spatelende
  • Fremstillet af poleret 304 rustfrit stål
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 70 ml skål
Produkttype Ske- og spatelprøveudtager
Størrelse 28 x 65 mm skål
Inkluderer Skeende og spatelende
Længde (metrisk) håndtag 8 mm dia.
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Længde (metrisk) 50 cm