Få mere at vide
Bel-Art™ Ellipso-Spoon og spatelprøveudtagere
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Længde (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Størrelse:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Beschreibung
- Krystaller, pulvere, granulerede og faste stoffer og tykke væsker hentet
- Inkluderer skeende og spatelende
- Fremstillet af poleret 304 rustfrit stål
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml skål |
| Produkttype | Ske- og spatelprøveudtager |
| Størrelse | 28 x 65 mm skål |
| Inkluderer | Skeende og spatelende |
| Længde (metrisk) håndtag | 8 mm dia. |
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur