Få mere at vide
Bel-Art™ Ellipso-Spoon og spatelprøveudtagere
Artikelnummer. 12907320 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml skål
70 ml skål
Længde (metrisk):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Størrelse:
15 x 35 mm skål
28 x 65 mm skål
Artikelnummer. 12907320
Brand: Bel-Art™ H368060015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særlig buet form forhindrer manglende prøveophobning i hjørner.
  • Krystaller, pulvere, granulerede og faste stoffer og tykke væsker hentet
  • Inkluderer skeende og spatelende
  • Fremstillet af poleret 304 rustfrit stål
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml skål
Produkttype Ske- og spatelprøveudtager
Slutte Poleret
Til brug med (udstyr) Flasker og beholdere
Til brug med (applikation) Designet til at udvinde krystaller, granulerede og faste stoffer, tykke væsker og sarte materialer
Størrelse 15 x 35 mm skål
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 15 cm