Få mere at vide
Bel-Art™ Ellipso-Spoon og spatelprøveudtagere
Særlig buet form forhindrer manglende prøveophobning i hjørner.
Brand: Bel-Art™ H36809-0040
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Krystaller, pulvere, granulerede og faste stoffer og tykke væsker hentet
- Inkluderer skeende og spatelende
- Fremstillet af poleret 304 rustfrit stål
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| Ske- og spatelprøveudtager | |
| Flasker og beholdere | |
| 28 x 65 mm skål | |
| 40 cm |
| 70 ml skål | |
| Poleret | |
| Designet til at udvinde krystaller, granulerede og faste stoffer, tykke væsker og sarte materialer | |
| Rustfrit stål |
Produktforslag
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Ellipso-Spoon og spatelprøveudtagere > Skålens kapacitet: 7,5 g/70 ml; Skålstørrelse: 28 x 65 mm; Håndtag dia: 8mm; Længde: 40 cm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion