Få mere at vide
Ellaginsyre, TRC
Artikelnummer. 30012792
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012792 1 g
30012014 500 mg
17973525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5050501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 476-66-4
Molekylær formel C14 H6 O8
Molekylvægt (g/mol) 302.19
Synonym 2,3,7,8-Tetrahydroxy[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,3,7,8-Tetrahydroxy-chromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Alizarin yellow, Alizarine Yellow, Benzoaric acid, C.I. 55005, C.I. 75270, Elagostasine, Eleagic acid, Ellagic acid, Ellagic acid LT, G 91006, Gallogen, Gallogen (astringent), LDN 0097519, Lagistase, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, 4,4',5,5',6,6'-hexahydroxy-, di-δ-lactone
SMIL Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ellagic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
Formel vægt 302.0063
Procent renhed >95%