Få mere at vide
Ellagic acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496832 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496832 1 g
11416842 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215102901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 476-66-4
Molekylær formel C14H6O8
Molekylvægt (g/mol) 302.19
MDL nummer MFCD00006914
InChI nøgle AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC navn 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
SMIL OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ellagic acid
Navn note Til GC-analyse
Farve Brun-Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 302.2
Procent renhed 0.999
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellagic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ellagic Acid