Få mere at vide
Ellaginsyrehydrat, 97%, kan indeholde op til 12% vand
Artikelnummer. 11472348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472348 5 g 5g
11482348 25 g 25g
11492348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15722.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302,19 g/mol
Ellaginsyre brugt som selektiv, ATP-kompetitiv hæmmer af kaseinkinase 2. Udviser antitumoraktivitet og hæmmer glutathion S-transferase. Det bruges også som en Topo I og II, FGR, GSK og PKA hæmmer. Almindelig forekommende plantepolyphenol, hæmmer af glutathion S-transferase. Anvendes til analyse af faktor XIIa i plasma.Kontaktaktivering i blodkoagulation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ellaginsyre brugt som selektiv, ATP-kompetitiv hæmmer af kaseinkinase 2. Udviser antitumoraktivitet og hæmmer glutathion S-transferase. Det bruges også som en Topo I og II, FGR, GSK og PKA hæmmer. Almindelig forekommende plantepolyphenol, hæmmer af glutathion S-transferase. Anvendes til analyse af faktor XIIa i plasma.Kontaktaktivering i blodkoagulation.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH og pyridin.
Bemærkninger
Luftfølsom og lysfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Opbevares mørkt og væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 476-66-4
Molekylær formel C14H6O8
Molekylvægt (g/mol) 302.19
MDL nummer MFCD00006914
InChI nøgle AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC navn 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
SMIL OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ellagic acid hydrate
Smeltepunkt 450 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter kan forts. op til 12 % vand
Mængde 5 g
Beilstein 47549
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3547
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i 1 M natriumhydroxid (10 mg/ml), EtOH og pyridin.
Formel vægt 302.20 (Vandfri)
Procent renhed 97%