Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ellaginsyre, 97%
Artikelnummer. 10695722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695722 10 g Glasflaske 10g
10550794 2.5 g Glasflaske 2.5g
10464375 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10695722 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 117740100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1222.65 DKK / 10g
    Spare 217.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 476-66-4
Molekylær formel C14H6O8
Molekylvægt (g/mol) 302.19
MDL nummer MFCD00006914
InChI nøgle AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC navn 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
SMIL OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ellagic acid
Smeltepunkt >360 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 19, 261
Merck Index 15, 3602
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier og pyridin, praktisk talt uopløselige i æter
Formel vægt 302.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellagic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.