Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ellagic acid |
| Smeltepunkt | >360 °C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 2.5 g |
| Beilstein | 19, 261 |
| Merck Index | 15, 3602 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier og pyridin, praktisk talt uopløselige i æter |
| Formel vægt | 302.19 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Ellagic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.