Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ellaginsyre, 97%
Artikelnummer. 10464375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464375 50 g Glasflaske 50g
10550794 2.5 g Glasflaske 2.5g
10695722 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10464375 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 117740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2679.14 DKK
    2410.65 DKK / 50g
    Spare 268.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 476-66-4
Molekylær formel C14H6O8
Molekylvægt (g/mol) 302.19
MDL nummer MFCD00006914
InChI nøgle AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
IUPAC navn 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.0111,15]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaen-3,10-dion
SMIL OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ellagic acid
Smeltepunkt >360 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 19, 261
Merck Index 15, 3602
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkalier og pyridin, praktisk talt uopløselige i æter
Formel vægt 302.19
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellagic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.