Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testere og erstatningssensorer
Artikelnummer. p-7139302
Produkttype:
pH-spyd-lommetester
pH-spyd-lommetestersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15934022
Brand: Thermo Scientific™ ELITEPHSPEARKIT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel pH-test på farten ved hjælp af holdbar Elite spydlommetestere med udskiftelige sensorer til en række applikationer inkluderer mad, drikkevarer, landbrug og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite pH Spear-model til at måle pH ved hjælp af et spydformet sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål pH
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 250 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite pH spydlommetester til måling af pH med en spydspidssensor
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH
Område (pH) -1 til 15
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite pH spyd tester med batterier, lanyard og pH buffer
Produkttype pH-spyd-lommetestersæt
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Stabilitet Stabilitetsikon på displayet
Temperatur nøjagtighed Manuel input
Temperaturkompensation Ja med manuel temperaturindgang
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år for tester