Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15934022
Skift visning
Produkttype:
pH spydlommetester
pH spydlommetestersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15934022 pH spydlommetestersæt Hver
15924022 pH spydlommetester Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15934022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITEPHSPEARKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 DKK
    2487.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.22 DKK
    2% Slukket
På lager
Fleksibel pH-test på farten ved hjælp af holdbar Elite spydlommetestere med udskiftelige sensorer til en række applikationer inkluderer mad, drikkevarer, landbrug og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite pH Spear-model til at måle pH ved hjælp af et spydformet sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål pH
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 250 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite pH spydlommetester til måling af pH med en spydspidssensor
Kanaler 1
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH
Område (pH) -1 til 15
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite pH spyd tester med batterier, lanyard og pH buffer
Produkttype pH spydlommetestersæt
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Stabilitet Stabilitetsikon på displayet
Temperatur nøjagtighed Manuel input
Temperaturkompensation Ja med manuel temperaturindgang
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år for tester