Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testere og erstatningssensorer
Description
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite pH Spear-model til at måle pH ved hjælp af et spydformet sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
- Fleksibel testmulighed
- Mål pH
- Stort baggrundsbelyst grafisk display
- Bruger 4 x AAA alkaline batterier
- Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
- Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
- Udskiftelige sensorer
- Et års garanti for tester
- Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (pH) | ±0,02 |
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Batterilevetid | 250 timer. (gennemsnit) |
| Batteritype | 4 x AAA Alkaline |
| Kalibrering | pH |
| Kalibreringspunkter | 1 til 3 |
| Certificeringer/compliance | CE, FCC |
| Oversigt | Elite pH spydlommetester til måling af pH |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | Grafisk Dot Matrix |
| Show More |