Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite pH Pocket Testere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15914022
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Produkttype:
pH-måler
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Produkttype
15914022 Hver -
16846966 - -
15904022 Hver pH-måler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15914022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITEPHKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1329.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.74 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fleksibel pH- og temperaturtest på farten ved hjælp af holdbar Elite lommetestere med udskiftelige sensorer til en række applikationer, herunder miljøovervågning, pools, spabade og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite pH-model til at måle pH med temperatur ved hjælp af et direkte målt sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål pH og temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elite pH-lommetester til måling af pH med temperatur
Inkluderer Elite pH-tester med batterier, snor, blød bæretaske og pH-buffere
Nøjagtighed (temperatur) ±0,6 °C/± 1,0 °F for 0,0 grader; C til 50,0 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Måletilstande pH, Temperatur
Kalibrering pH, temperatur
Område (pH) -1 til 15
Opløsning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 1 til 3
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60 °C
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Display Type Grafisk Dot Matrix
Mulighed for baggrundslys Ja
Certificeringer/compliance CE, FCC
IP-vurdering IP67
garanti 1 år for tester
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Stabilitet Stabilitetsikon på displayet
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Type pH-testersæt
Batterilevetid 250 timer. (gennemsnit)