Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite pH Pocket Testere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15904022
Skift visning
Produkttype:
pH-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15904022 pH-måler Hver
16846966 - -
15914022 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15904022 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITEPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1113.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.47 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fleksibel pH- og temperaturtest på farten ved hjælp af holdbar Elite lommetestere med udskiftelige sensorer til en række applikationer, herunder miljøovervågning, pools, spabade og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite pH-model til at måle pH med temperatur ved hjælp af et direkte målt sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål pH og temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 250 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering pH, temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite pH-lommetester til måling af pH med temperatur
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Temperatur
Område (pH) -1 til 15
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite pH-tester med batterier, snor og blød bæretaske
Tastatur 4 nøgler
Sondetype Analog
Produkttype pH-måler
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Stabilitet Stabilitetsikon på displayet
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F for 0,0 til 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F for 50,1 til 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur ATC
Temperatursensor Termistor
garanti 1 år for tester
Dimensioner (L x B x H) 200 x 45 x 36mm