Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite PCTS pH / Ledningsevne / TDS / Salinitetslommetestere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15994012
Produkttype:
PCTS-testsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15994012
Brand: Thermo Scientific™ ELITEPCTSKIT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel pH-, ledningsevne-, TDS-, saltholdigheds- og temperaturtest på farten ved hjælp af holdbar Elite PCTS-lommetestere til en række applikationer, herunder landbrug, akvakultur, hydroponics og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite PCTS-model til at måle pH, ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) eller saltholdighed med temperatur til en bred vifte af applikationer. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål pH, ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 150 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 150 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibreringstilstande pH, ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 3
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite PCTS lommetester til måling af pH, ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 20,00 mS/cm
Område (pH) -1.00 til 15.00
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 10,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 10,00 ppt
Opløsning (pH) 0.01
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite PCTS-tester med batterier, snor, blød bæretaske, pH-buffere og konduktivitetsstandard
Produkttype PCTS-testsæt
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,1μ S/cm for 0,0 til 200,0μ S/cm; 1μ S/cm for 200 til 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm for 2,00 til 20,00 mS/cm
Opløsning (saltholdighed) 0.10 ppt
Opløsning (TDS) 0,1 ppm for 0,0 til 100,0 ppm; 1 ppm for 100 til 1000 ppm; 0,01 ppt for 0,10 til 10,00 ppt
Salinitetsmåletilstande Pr. praktisk saltholdighedskurve
Stabilitet 0,40 til 1,00 (kan vælges)
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00 (kan vælges)
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F for 0,0 til 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F for 50,1 til 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år for tester