Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite ORP Pocket Testere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15974012
Produkttype:
ORP Pocket Tester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15974012
Brand: Thermo Scientific™ ELITEORP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel ORP-test på farten ved hjælp af holdbar Elite ORP-lommetestere med udskiftelige sensorer til en række applikationer, herunder hydroponics, mad og drikke, miljø og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite ORP-model til måling af oxidation-reduktionspotentiale (ORP) ved hjælp af et direkte målt sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål ORP
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaliske batterier
  • Gennemsnitlig 250 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±3 mV
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 250 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering ORP
Kalibreringspunkter 1 point,± 200 mV
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite ORP-lommetester til måling af oxidations-/reduktionspotentiale
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande ORP
Rækkevidde (mV) -1000 til 1000 mV
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite ORP tester med batterier, snor og blød bæretaske
Tastatur 4 nøgler
Sondetype Analog
Produkttype ORP Pocket Tester
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 1 mV
Stabilitet Stabilitetsikon på displayet
Temperatur nøjagtighed Manuel input
Temperaturkompensation Ja med manuel temperaturindgang
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur MTC
garanti 1 år for tester
Dimensioner (L x B x H) 200 x 45 x 36mm
Vægt (metrisk) 163 g (inklusive batteri)