Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite CTS Ledningsevne / TDS / Salinitet Pin-sensor lommetestere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15964012
Skift visning
Produkttype:
CTS Pin-sensor Tester
CTS Pin-sensor testersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15964012 CTS Pin-sensor testersæt Hver
15954012 CTS Pin-sensor Tester Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15964012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITECTSPINKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1417.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.61 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtest ved brug af holdbar Elite CTS pin-sensor lommetestere til en række applikationer, herunder hydroponics, pools, spas og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite CTS pin-sensor model til at måle ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) eller saltholdighed med temperatur ved hjælp af et pin-stil direkte målt sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 150 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 150 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibreringstilstande Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite CTS pin-sensor lommetester til måling af ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 20,00 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 10,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 10,00 ppt
Temperaturområde (metrisk) 0,0 °C til 60,0 °C
Inkluderer Elite CTS pin-sensor tester med batterier, snor, blød bæretaske og konduktivitetsstandard
Produkttype CTS Pin-sensor testersæt
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,1μ S/cm for 0,0 til 200,0μ S/cm; 1μ S/cm for 200 til 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm for 2,00 til 20,00 mS/cm
Opløsning (saltholdighed) 0.10 ppt
Opløsning (TDS) 0,1 ppm for 0,0 til 100,0 ppm; 1 ppm for 100 til 1000 ppm; 0,01 ppt for 0,10 til 10,00 ppt
Salinitetsmåletilstande Pr. praktisk saltholdighedskurve
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00 (kan vælges)
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F for 0,0 til 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F for 50,1 til 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år for tester