Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite CTS Ledningsevne / TDS / Salinitet Pin-sensor lommetestere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15954012
Skift visning
Produkttype:
CTS Pin-sensor Tester
CTS Pin-sensor testersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15954012 CTS Pin-sensor Tester Hver
15964012 CTS Pin-sensor testersæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15954012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITECTSPIN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1188.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.94 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtest ved brug af holdbar Elite CTS pin-sensor lommetestere til en række applikationer, herunder hydroponics, pools, spas og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite CTS pin-sensor model til at måle ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) eller saltholdighed med temperatur ved hjælp af et pin-stil direkte målt sensordesign til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 150 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 150 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering Punkt til punkt
Kalibreringstilstande ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 3
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite CTS pin-sensor lommetester til måling af ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
Kanaler 1
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 20,00 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 10,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 10,00 ppt
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60,0 °C
Til brug med (applikation) Drikkevand, miljø, mad& drik
Inkluderer Elite CTS pin-sensor tester med batterier, snor og blød bæretaske
Tastatur 4 nøgler
Produkttype CTS Pin-sensor Tester
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,1μ S/cm for 0,0 til 200,0μ S/cm; 1μ S/cm for 200 til 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm for 2,00 til 20,00 mS/cm
Opløsning (saltholdighed) 0.10 ppt
Opløsning (TDS) 0,1 ppm for 0,0 til 100,0 ppm; 1 ppm for 100 til 1000 ppm; 0,01 ppt for 0,10 til 10,00 ppt
Salinitetsmåletilstande Pr. praktisk saltholdighedskurve
Stabilitet Ja, med '√'indikator
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00 (kan vælges)
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F for 0,0 til 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F for 50,1 til 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur ATC
Temperatursensor Termistor
garanti 1 år for tester
Dimensioner (L x B x H) 202 x 45 x 36mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 170 g
Vægt (metrisk) 160 g (inklusive batteri)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.