Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elite CTS Ledningsevne / TDS / Salinity Cup-sensor Lommetestere og erstatningssensorer
Artikelnummer. 15934012
Skift visning
Produkttype:
CTS Kopsensortester
CTS Kopsensortestersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15934012 CTS Kopsensortester Hver
15944012 CTS Kopsensortestersæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15934012 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ELITECTSCUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1188.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.94 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtest ved brug af holdbar Elite CTS kop-sensor lommetestere til en række applikationer, herunder landbrug, akvarier og mere!
Drag fordel af disse testere i lommestørrelse. Thermo Scientific™ Elite testere er designet til at give on-the-go målinger til en række anvendelser, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad og drikke, hydroponics, akvakultur og akvarier, landbrug, pools og spas, miljøovervågning, uddannelse og mere. De Elite CTS kop-sensor lommetestere er ideelle til fleksibel ledningsevne på farten, TDS, saltholdighed og temperaturtestning i et kompakt, rejseklar design.
Elite Pocket Testere tilbyder fleksibel elektrokemisk test undervejs. Vælg Elite CTS kop-sensor-model til at måle ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) eller saltholdighed med temperatur ved hjælp af en kop-stil udfyldelig sensor design til din applikation. Elite lommetestere er holdbare med en stor baggrundsbelyst skærm, one-touch kalibreringsfunktion og udskiftelige sensorhoveder. De er ideelle til at teste drikkevarer, herunder hjemmebrygget øl og vin, mad, hydroponics, akvakultur og akvarier, miljøovervågning og mere.
  • Fleksibel testmulighed
  • Mål ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
  • Stort baggrundsbelyst grafisk display
  • Bruger 4 x AAA alkaline batterier
  • Gennemsnitlig 150 timers batterilevetid
  • Bred lækagesikker hætte tjener som stabil base
  • Udskiftelige sensorer
  • Et års garanti for tester
  • Seks måneders garanti for udskiftningssensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Mulighed for baggrundslys Ja
Batterilevetid 150 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x AAA Alkaline
Kalibrering Punkt til punkt
Kalibreringstilstande ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 3
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1 til 3
Certificeringer/compliance CE, FCC
Oversigt Elite CTS kop-sensor lommetester til måling af ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
Kanaler 1
Display Type Grafisk Dot Matrix
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 20,00 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 10,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 10,00 ppt
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60,0 °C
Til brug med (applikation) Drikkevand, miljø, mad& drikkevarer, hydroponics, uddannelse
Inkluderer Elite CTS kop-sensor tester med batterier, snor og blød bæretaske
Tastatur 4 nøgler
Sondetype Analog
Produkttype CTS Kopsensortester
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,1μ S/cm for 0,0 til 200,0μ S/cm; 1μ S/cm for 200 til 2000μ S/cm; 0,01 mS/cm for 2,00 til 20,00 mS/cm
Opløsning (saltholdighed) 0.10 ppt
Opløsning (TDS) 0,1 ppm for 0,0 til 100,0 ppm; 1 ppm for 100 til 1000 ppm; 0,01 ppt for 0,10 til 10,00 ppt
Salinitetsmåletilstande Pr. praktisk saltholdighedskurve
Stabilitet Ja, med '√'indikator
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00 (kan vælges)
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F for 0,0 til 50,0 °C; ±1,1 °C,± 1,9 °F for 50,1 til 60,0 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 140,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur ATC
Temperatursensor Termistor
garanti 1 år for tester
Dimensioner (L x B x H) 202 x 45 x 36mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 173 g
Vægt (metrisk) 163 g (inklusive batteri)