missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Elite™ Pipettere med justerbar volumen
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
100 to 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Calibration certificate and in-lab calibration tool.
- Fully autoclavable — entire pipetter can be steam autoclaved
- Extremely low plunger forces — work longer without fatigue and reduce the risk of RSI
- Soft-touch tip ejection — a gearing mechanism reducing tip ejection force up to 50%
- Ergonomic comfortable lightweight handle — comfortable grip and effortless tip attachment
- Optimal fit with SureOne™ pipetter tips — best pipetting performance
- Super blow-out piston — creates 150% bigger air push than conventional piston for delivery of the micro size drops
garanti
Tre år.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Til brug med | SureOne™ Pipette Tip |
| Produktlinje | Elite |
| Type | Micro Pipette |
| Volumen (metrisk) | 100 to 1000 μL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion