Få mere at vide
BD ELISPOT sæt
Antigen:
Granzyme B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
IL-6
TNF
Krydsreaktivitet:
ADN
Mus
Produkttype:
Human Granzyme B ELISPOT sæt
Human IFN-gamma ELISPOT sæt
Human IL-10 ELISPOT sæt
Human IL-2 ELISPOT sæt
Human IL-4 ELISPOT sæt
Human IL-5 ELISPOT sæt
Human TNF ELISPOT sæt
Mouse IL-6 ELISPOT set
Mus IFN-gamma ELISPOT sæt
Mus IL-2 ELISPOT sæt
Mus IL-4 ELISPOT sæt
Mus IL-5 ELISPOT sæt
Mus TNF ELISPOT sæt
Beskrivelse
Indeholder
Umærket indfangningsantistof (intet azid/lavt endotoksinformat), Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, 10 ELISPOT-plader, Analysecertifikat, der giver lot-specifikke optimale reagenskoncentrationer
- Høj følsomhed
- Høj gennemstrømning, høj indholdsanalyse
- Minimal mængde biologisk materiale påkrævet
- Velegnet til frosne/optøede biologiske prøver
- Kompatibilitet med —andre assayceller analyseret af BD ELISPOT-sæt kan bruges til kloning, proliferationsassays, flowcytometri eller andre analysemetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IFN-gamma |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Inkluderer | Umærket indfangningsantistof, detektionsantistof, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT plader |
| Mængde | 10 x 96 tests |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Kloning, proliferationsassays, flowcytometri eller andre analysemetoder |
| Produkttype | Human IFN-gamma ELISPOT sæt |