Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Vaskebuffer, 1L pakker
Artikelnummer. 15566266
Skift visning
Mængde:
10 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
15566266 10 pakker Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15566266 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00040046
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til vask ELISA plade mikrobrønde. eBioscience™ ELISA Wash Buffer leveres i 10 pakker koncentreret pulver, hvilket giver i alt 10 liter 1x Wash Buffer.
De eBioscience ELISA Wash Buffer Powder er en tørret pulverformulering af fosfatbufret saltvand med 0,05 % Tween-20. Hver pakke rekonstitueres i 1 liter destilleret, deioniseret vand, hvilket resulterer i 1x PBS/Tween-20 buffer (pH 7,4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vaskebuffer
Mængde 10 pakker
Form Pulver
Til brug med (applikation) ELISA
Produktlinje eBioscience