Få mere at vide
ELISA Systems™ Sojaproteinrestdetektionskit til fødevareallergentest
Artikelnummer. 12715440
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12715440 48 prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 12715440 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. ESSOYPRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5313.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 246.22 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter og kvantificer hurtigt sojaproteinrester i fødevarer og miljøprøver.
Forenkle allergentestning med ELISA Systems™ Sojaproteinrestdetektionskit, som hjælper med at sikre overholdelse af fødevaremærkningskrav. Den enzymforbundne immunosorbentanalyse er designet til at levere enkel, følsom og hurtig påvisning og kvantificering af sojaproteinmateriale i fødevarer og miljøprøver. Dette komplette, brugsklare kit er udviklet og optimeret til specifikt at detektere Soy Trypsin Inhibitor og andre sojaproteiner.
Gradvis stigning i forbruget af sojabønneprodukter gør identifikation og karakterisering af store sojaallergener til et fokus for undersøgelsen.
Bruge ELISA Systems Soy Protein Detection Kit til hurtig detektion og kvantificering af sojaproteinmateriale i fødevarer og miljøprøver.
  • Hurtig: Prøveforberedelse resulterer på under 60 minutter for hurtig testafvikling og handlinger
  • Enkel: Brugsklare flydende reagenser og koncentrater plus fælles håndteringsprocedure for alle kits, gør ELISA Systemanalyser lette at implementere og køre
  • Robust: Brugsklare flydende kontroller og allergenfri ikke-kontrolreagenser betyder reduceret risiko for krydskontaminering, der kan føre til falsk-positive resultater
  • Fleksibel: Brug til kvalitativ eller kvantitativ testning —af et enkelt sæt til flere applikationer
  • Følsom: Detekter proteiner eller proteinrester, inklusive varmestabile proteiner, ved lave niveauer for forbedret garanti for produktsikkerhed
  • Understøttet: Vores erfarne tekniske team er klar til at hjælpe dig og hjælpe med at afbøde forsinkelser i testrapportering
De vigtigste allergener af sojabønner har ikke været så godt karakteriseret som jordnøddeallergener; dog er to sojaproteiner blevet identificeret som antigene. 1 Soja Trypsin Inhibitor og andre sojaproteiner blev valgt til påvisning af sojaproteinrestmateriale til dette assay. Denne analyse er baseret på sammenligning med sojamelproteinkoncentrationer.
Prøver, der har været udsat for langvarige højtemperatur- og trykbehandlinger (såsom ved konserveringsoperationer), hydrolyse eller fermentering, er muligvis ikke egnede til analyse ved brug af dette testkit.
Alle resultater skal fortolkes som en del af en HACCP-plan for fødevareallergener. Enhver prøve, der giver et positivt resultat, bør betragtes som et formodet resultat, og bekræftelse eller yderligere test bør udføres.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits er fremstillet af ELISA Systemer Pty Ltd.
ELISA Systems er et varemærke tilhørende ELISA Systemer Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ELISA Systems Soy Protein Residue Detection Kit
Detekterbare analytter Soja Trypsin Inhibitor og andre sojaproteiner
Immunoassay-kitformat ELISA (Standard)
Produkttype Sojaproteinrestdetektionskit
Sættets indhold 20X Ekstraktionsopløsningskoncentrat, 20X vaskebufferopløsningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positive standarder, Stop løsning, Substrater, Teststrimler
Mængde 48 prøver
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C