Få mere at vide
ELISA Systems™ Detektion af hasselnødderester til fødevareallergentestning
Artikelnummer. 13215699
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Pakningsstørrelse:
48 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13215699 48 prøver 48 tests
1 options
Artikelnummer. 13215699 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. ESHRD48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5780.00 DKK
    4877.54 DKK / 48 tests
    Spare 902.46 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter og kvantificere hasselnødmateriale hurtigt i fødevarer og miljøprøver.
Forenkle allergentestning med ELISA Systems™ Hazelnut Residue Detection Kit, som hjælper med at sikre overholdelse af fødevaremærkningskrav. Den enzymforbundne immunosorbentanalyse er designet til at levere enkel, følsom og hurtig påvisning og kvantificering af hasselnøddemateriale i fødevarer og miljøprøver. Dette komplette, brugsklare sæt er udviklet og optimeret til specifikt at detektere varmestabilt hasselnøddeprotein for at undgå falske negative resultater i stærkt varmebehandlede prøver.
Hasselnødden ( Corylus avellana ) tilhører en gruppe fødevarer, der almindeligvis omtales som“ trænødder” . Denne gruppe af fødevarer er en væsentlig kilde til allergener, og hasselnødder er en almindelig årsag til fødevareallergi. Allergiske reaktioner på hasselnødder spænder fra oralt allergisyndrom til alvorlige anafylaktiske reaktioner. 1
Brug ELISA Systems Hazelnut Detection Kit til hurtig detektion og kvantificering af hasselnødmateriale i fødevarer og miljøprøver.
  • Hurtig: Prøveforberedelse resulterer på under 60 minutter for hurtig testafvikling og handlinger
  • Enkel: Brugsklare flydende reagenser og koncentrater plus fælles håndteringsprocedure for alle kits, gør ELISA Systemanalyser lette at implementere og køre
  • Robust: Brugsklare flydende kontroller og allergenfri ikke-kontrolreagenser betyder reduceret risiko for krydskontaminering, der kan føre til falsk-positive resultater
  • Fleksibel: Brug til kvalitativ eller kvantitativ testning —af et enkelt sæt til flere applikationer
  • Følsom: Detekter proteiner eller proteinrester, inklusive varmestabile proteiner, ved lave niveauer for forbedret garanti for produktsikkerhed
  • Understøttet: Vores erfarne tekniske team er klar til at hjælpe dig og hjælpe med at afbøde forsinkelser i testrapportering
En følsom og pålidelig test til påvisning af hasselnød i fødevarer skal kunne påvise en varmestabil proteinkomponent; ellers kan falsk negative resultater forekomme med prøver, der er blevet meget varmebehandlet.
Et specifikt varmestabilt hasselnøddeprotein blev identificeret og bruges som hasselnøddeproteinindikator for ELISA Systems Hasselnut Residue Detection Kit. Resultater er udtrykt som ppm (mg/kg) hasselnøddeprotein.
Alle resultater skal fortolkes som en del af en HACCP-plan for fødevareallergener. Enhver prøve, der giver et positivt resultat, bør betragtes som et formodet resultat, og bekræftelse eller yderligere test bør udføres.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits er fremstillet af ELISA Systemer Pty Ltd.
ELISA Systems er et varemærke tilhørende ELISA Systemer Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elisa Systems Hazelnut Residue Detection Kit
Detekterbare analytter Varmestabilt hasselnøddeprotein
Immunoassay-kitformat ELISA (Standard)
Produkttype Detektionssæt for hasselnødderester
Sættets indhold 20X Ekstraktionsopløsningskoncentrat, 20X ekstraktionsopløsningskoncentrat til prøver indeholdende polyphenoler, 20X vaskebufferopløsningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positive standarder, Stop løsning, Substrater, Teststrimler
Mængde 48 prøver
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C