Få mere at vide
ELISA Systems™ Ægrestdetektionskit til fødevareallergentestning
Artikelnummer. 13205699
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Pakningsstørrelse:
48 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13205699 48 prøver 48 tests
1 options
Artikelnummer. 13205699 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. ESERD48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 DKK
    5313.78 DKK / 48 tests
    Spare 711.22 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter og kvantificer hurtigt ægmateriale i rå mad og vin.
Forenkle allergentestning med ELISA Systems™ Ægrestdetektionskit, som hjælper med at sikre overholdelse af fødevaremærkningskrav. Den enzymbundne immunosorbentanalyse er designet til at levere enkel, følsom og hurtig påvisning og kvantificering af kasein som en indikator for tilstedeværelsen af mælk eller mælkeprodukter. Dette komplette, brugsklare sæt er udviklet og optimeret til hurtige og pålidelige testresultater, der væsentligt reducerer den tid, det tager at screene passende fødevarer for tilstedeværelsen af ægrester.
Høneæg ’er en af de hyppigste årsager til fødevareoverfølsomhed hos spædbørn og småbørn. 1, 2
Brug ELISA SystemsEgg Residue Detection Kit til hurtig påvisning og kvantificering af ægrester i fødevarer og miljøprøver. Sættet er primært velegnet til påvisning af rester af ukogte æg og er også velegnet til vintestning.
  • Hurtig: Prøveforberedelse resulterer på under 60 minutter for hurtig testafvikling og handlinger
  • Enkel: Brugsklare flydende reagenser og koncentrater plus fælles håndteringsprocedure for alle kits, gør ELISA Systemanalyser lette at implementere og køre
  • Robust: Brugsklare flydende kontroller og allergenfri ikke-kontrolreagenser betyder reduceret risiko for krydskontaminering, der kan føre til falsk-positive resultater
  • Fleksibel: Brug til kvalitativ eller kvantitativ testning —af et enkelt sæt til flere applikationer
  • Følsom: Detekter proteiner eller proteinrester, inklusive varmestabile proteiner, ved lave niveauer for forbedret garanti for produktsikkerhed
  • Understøttet: Vores erfarne tekniske team er klar til at hjælpe dig og hjælpe med at afbøde forsinkelser i testrapportering
To af de vigtigste allergener i æggehvide er Ovalbumin (54%) og Ovomucoid (11%) 3 . Ovalbumin er det vigtigste allergen i æggehviden. Ovomucoid er allergifremkaldende i små mængder og kan ikke koagulere af varme 4 .
Ovalbumin (på grund af dets allergifremkaldende egenskaber) og Ovomucoid (på grund af dets allergifremkaldende og varmestabile egenskaber) blev valgt som ægproteinindikatorer for ELISA Systems Æg Rester Detection Kit.
Alle resultater skal fortolkes som en del af en HACCP-plan for fødevareallergener. Enhver prøve, der giver et positivt resultat, bør betragtes som et formodet resultat, og bekræftelse eller yderligere test bør udføres.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits er fremstillet af ELISA Systemer Pty Ltd.
ELISA Systems er et varemærke tilhørende ELISA Systemer Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ELISA Systems Æg Rester Detection Kit
Detekterbare analytter Ovalbumin og Ovomucoid Egg Protein
Immunoassay-kitformat ELISA (Standard)
Produkttype Ægrestdetektionssæt
Sættets indhold 20X Ekstraktionsopløsningskoncentrat, 20X vaskebufferopløsningskoncentrat, Enzymkonjugat, Negativ standard, Positive standarder, Stop løsning, Substrater, Teststrimler
Mængde 48 prøver
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C