Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA/ELISPOT Fortynder (5X)
Artikelnummer. 12760000
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
12760000 100 ml
1 options
Artikelnummer. 12760000 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00420256
 Begrænset vare
På lager
Suppleret med føtalt bovint serum som kilde til animalsk serumprotein. Anvendes til at blokere uspecifik binding af ELISA plader, fortynding af rekombinante standarder og testprøver og fremstilling af arbejdsfortyndinger af sekundært detektionsreagens. Indeholder også 1% ProClin 150,- som konserveringsmiddel
5X ELISA/ELISPOT-FORTYNDEREN er en fosfatbufferet opløsning, der suppleres med føtalt kvægserum som kilde til dyreserumproteiner. Denne buffer bruges til at blokere uspecifik binding af ELISA plader, fortynde rekombinante standarder og testprøver samt udføre arbejdsfortyndinger af det sekundære detektionsreagens (dvs. detektionsantistof-biotin og AV-HRP Cat). Nr. 18-4100). Denne fortyndingsopløsning indeholder også et konserveringsmiddel.
Rapporteret anvendelse
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fortynder
Mængde 100 ml
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA
Produktlinje eBioscience
Kun til forskningsbrug