Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tørret pulverformulering af fosfatbufret saltvand
- Hver pakke rekonstitueres i 1 liter destilleret, deioniseret vand og filtreres derefter med et 0,22 m μfilter
- Resulterende 1x PBS (pH 7,4) er velegnet til brug som ELISA/ELISPOT-coatingbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Belægningsbuffer |
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | ELISA, ELISPOT |