Få mere at vide
Elga™ Reserveharpikspatroner til B114 engangsdeionisator
Beskrivelse
- 70 mm i diameter, 200 m lang
- Leveres i pakker af 4
- Producerer en vandkvalitet på 1MΩ /cm til 10MΩ /cm
- Output på 20L/patron til 250L/patron (afhængig af fødevand)
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 30 L/hr. |
| Filterstørrelse | C114 |
| Til brug med (udstyr) | B114 engangsdeionisatorer PRDIDC0005 |
| Indløbstryk | 0,63 bar |
| Produkt Vandtype | Vandkvalitet på 1MΩ ;/cm til 10MΩ ;/cm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |