missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Elexacaftor, TRC

Artikelnummer. 30010268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010268 0.5 mg -
30010831 2.5 mg 2.5mg
30012194 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE2015450.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2216712-66-0
Molekylær formel C26H34F3N7O4S
Molekylvægt (g/mol) 597.65
Synonym N-(1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide, N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethyl-1-pyrrolidinyl]-3-pyridinecarboxamide, VX 445
SMIL C[C@@H]1CN(c2nc(ccc2C(=O)NS(=O)(=O)c3cn(C)nc3C)n4ccc(OCC(C)(C)C(F)(F)F)n4)C(C)(C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Elexacaftor
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34F3N7O4S/c1-16-12-25(5,6)35(13-16)22-18(23(37)33-41(38,39)19-14-34(7)31-17(19)2)8-9-20(30-22)36-11-10-21(32-36)40-15-24(3,4)26(27,28)29/h8-11,14,16H,12-13,15H2,1-7H3,(H,33,37)/t16-/m0/s1
Formel vægt 597.2345
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.