Få mere at vide
Eleutheroside E, MedChemExpress
Beskrivelse
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eleutheroside E |
| CAS | 39432-56-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H46O18 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 742.72 |
| Formel vægt | 742.72 |
| Vis mere |