Få mere at vide
Eletriptan Hydrobromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050811
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050811 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050811 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3542.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Eletriptan Hydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Relpax
CAS 177834-92-3
Analyt- eller komponentnavne Relpax
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 N2 O2 S . Br H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-Indole hydrobromide (1:1), 1H-Indole, 3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-, monohydrobromide, (R)-, 1H-Indole, 3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-, monohydrobromide (9CI), (R)-5-[2-(Benzenesulfonyl)ethyl]-3-[(N-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indole hydrobromide, Eletriptan hydrobromide, Relert, Relpax, UK 116044-04
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O2S.BrH/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20;/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
SMIL Br.CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
IUPAC navn 5-[2-(benzenesulfonyl)ethyl]-3-[[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methyl]-1H-indole;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 463.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 462.0977 g/mol