Få mere at vide
Elenolic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elenolic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O6/c1-6-8(4-12)7(3-10(13)14)9(5-17-6)11(15)16-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 242.079 |
| Procent renhed | >95% |