Få mere at vide
Elemicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elemicin |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-10(13-2)12(15-4)11(8-9)14-3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| Formel vægt | 208.1099 |